Learn More
Hidrato de tetrahidrocloruro de 3,3'-Diaminobencidina, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,3′-diaminobencidina-tetrahidrocloruro-dihidrato (DAB) se ha utilizado como cromógeno en la detección del complejo antígeno-anticuerpo. Es uno de los marcadores más potentes que se utilizan en inmunoquímica, principalmente en microscopio óptico y electrónico. Se utiliza como tinción histológica para la actividad de la peroxidasa. La reacción entre la 3,3′-Diaminobencidina y la peroxidasa forma un producto visible e insoluble. Este enfoque se ha utilizado para analizar la actividad de la glutamato descarboxilasa en secciones del cerebelo de rata y para detectar la presencia de peroxidasa de rábano picante en superficies celulares cultivadas.
Solubilidad
Soluble al 5 % (m/v) en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. El polvo tiene una vida útil de 3 años. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Higroscópica. Almacenar con desecante. Manipular en nitrógeno, proteger de la humedad. Almacenar en nitrógeno
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate |
| Color | Gris |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | Soluble at 5%(w/v) in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.11 (Anhydrous) |
| Forma física | Polvo |