Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de tetraclorhidrato de 3,3'-diaminobencidina, 97 %, contiene hasta 10 % de agua
Código de producto. 10283990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283990 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10532364 1 g Frasco de vidrio 1 g
10010810 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10283990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 112090050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300.0°C
Color Marrón púprpura a gris
Pérdida por secado 10% max. (120°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H18Cl4N4
Fórmula lineal 4HCl·xH2O
Número MDL MFCD08273058
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 340
Sinónimo 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Clave InChI KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.10
PubChem CID 23191111
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino