Learn More
3,3'-Diaminobenzidina, comprimidos
Código de producto. 15433649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Ea.
50 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433649 100 Ea. paquete de 100
15423649 50 Ea. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60972.KX
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3,3′-diaminobenzidina se utiliza para detectar huellas dactilares en la sangre. La 3,3′-diaminobenzidina se utiliza en inmunohistología e inmunotransferencia como sustrato precipitante para la localización de la actividad de la peroxidasa. Los portaobjetos teñidos con DAB pueden cubrirse de la forma tradicional y almacenarse para referencia futura. Se han notificado muchos métodos de mejora para la DAB que implican diferentes condiciones del tampón, la adición de iones metálicos y aplicaciones posteriores al tratamiento. La DAB se ha utilizado en la tinción inmunohistoquímica de ácidos nucleicos y proteínas. Aplicación a la luz del cromógeno de 3,3′-diaminobenzidina intensificado por plata-oro y detección microscópica de electrones del sistema hormonal liberador de la hormona luteinizante del cerebro de la rata. La 3, 3′-diaminobenzidina (DAB)-H2O2-peroxidasa de rábano picante (HRP) se ha presentado y utilizado para la detección sensible del antígeno carcinoembrionario (CEA) en el suero humano.
Notas
Cada comprimido contiene 5 mg de DAB y pesa 240 mg. Un comprimido producirá 10 ml de solución de sustrato, lo suficiente para detectar eficazmente 50 cm² de membrana o aproximadamente 20 portaobjetos. Producto insoluble. Condición de la reacción: Disolver un comprimido de 5 mg en 10 ml de 50 mM de Tris, 0,1 M NaCl, pH 7,6 y peróxido de hidrógeno al 0,01 %. La solución puede filtrarse a través de un filtro de 0,2µ m inmediatamente antes del uso si es necesario. La presencia de níquel o cobalto aumenta la sensibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-95-2
Fórmula molecular C12H14N4
Peso molecular (g/mol) 214.272
Número MDL MFCD00007725
Clave InChI HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine, tablets
Color Morado
Cantidad 100 Ea.
Beilstein 1212988
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Forma física Comprimidos