Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobencidina, 99 %
Código de producto. 10499400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499400 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10080780 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499400 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 112080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-95-2
Fórmula molecular C12H14N4
Peso molecular (g/mol) 214.27
Número MDL MFCD00007725
Clave InChI HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3'-Diaminobenzidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación >200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 340
Información de solubilidad Solubility in water: 0.55g/L in water (20°C); 25g/L in water (95°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.