Learn More
3,3'-Diaminobenzidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420438 100 g 100 g
15400438 5 g 5 g
15410438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54000.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidine is used as peroxidase substrate and a reagent for spectrophotometric determination of selenium. DAB is used for the immunohistochemical staining of nucleic acids and proteins. As a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue. It may be used for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,3′-diaminobenzidina se utiliza como sustrato de peroxidasa y como reactivo para la determinación espectrofotométrica del selenio. La DAB se utiliza en la tinción inmunohistoquímica de ácidos nucleicos y proteínas. Como colorante marrón oscuro, se utilizó como tinción específica de anticuerpos para identificar los anticuerpos emparejados en el tejido mamario. Puede usarse para la síntesis de un polímero de coordinación útil, lineal y de base de Schiff.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-95-2
Fórmula molecular C12H14N4
Peso molecular (g/mol) 214.272
Número MDL MFCD00007725
Clave InChI HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 99%