Learn More
3,3'-di-terc-butil-5,5'-dimetoxibifenil-2,2'-diol, TRC
Código de producto. 30332101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30332101 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30332101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42151025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol
CAS 14078-41-2
Fórmula molecular C22 H30 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O4/c1-21(2,3)17-11-13(25-7)9-15(19(17)23)16-10-14(26-8)12-18(20(16)24)22(4,5)6/h9-12,23-24H,1-8H3
SMILES COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)c2cc(OC)cc(c2O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metoxifenil)-4-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 358.471
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.214
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.