Learn More
3,3'-di-terc-butil-5,5'-dimetoxibifenil-2,2'-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol |
| CAS | 14078-41-2 |
| Fórmula molecular | C22 H30 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O4/c1-21(2,3)17-11-13(25-7)9-15(19(17)23)16-10-14(26-8)12-18(20(16)24)22(4,5)6/h9-12,23-24H,1-8H3 |
| SMILES | COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)c2cc(OC)cc(c2O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metoxifenil)-4-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 358.471 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.214 |