Learn More
(+/-)-3,3'-Di-terc-butil-5,5',6,6'-tetrametilbifenil-2,2'-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol |
| Punto de fusión | 164°C to 169°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.54 |
| Porcentaje de pureza | 99% |