Learn More
Yoduro de 3,3'-Di-n-propiltiadicarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428835 250 mg 250 miligramos
15417147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34209.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53213-94-8 | C25H27IN2S2 | 546.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53213-94-8
Fórmula molecular C25H27IN2S2
Peso molecular (g/mol) 546.53
Número MDL MFCD00075033,MFCD00075033
Clave InChI GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo disc3 5, 3,3'-dipropylthiadicarbocyanine iodide, 3-propyl-2-5-3-propyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadienyl benzothiazolium iodide, 5-3-propylbenzothiazol-2-ylidene-1-3-propylbenzothiazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972132
SMILES [I-].CCCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Punto de fusión >250°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC 3-propyl-2-[(3E)-5-[(2Z)-3-propyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.54
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide