Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-propiltiacarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415127 5 g 5 g
15425127 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53336-12-2
Fórmula molecular C23H25IN2S2
Peso molecular (g/mol) 520.49
Número MDL MFCD00013340
Clave InChI JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMILES [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 3-propyl-2-[3-(3-propyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.5
Porcentaje de pureza 96%