Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-pentiloxadicarbocianina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466987 250 mg 250 miligramos
15456987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34077.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53213-92-6
Fórmula molecular C29H35IN2O2
Peso molecular (g/mol) 570.515
Número MDL MFCD07433847
Clave InChI WSRFDTBIGBFQOK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-pentyl-2-1e,3e-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-2 3h-ylidene-1,3-pentadienyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl penta-2,4, 3-pentyl-2-1e,3e,5z-5-3-pentylbenzo d oxazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d oxazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
PubChem CID 53425759
Nombre IUPAC 3-pentil-2-[5-(3-pentil-1,3-benzoxazol-3-io-2-il)penta-2,4-dienilideno]-1,3-benzoxazol; yoduro
SMILES CCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCC.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Di-n-pentyloxadicarbocyanine iodide
Punto de fusión ∽187°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.52
Porcentaje de pureza 96%