Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-hexiloxacarbocianina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide |
| Punto de fusión | 219°C to 221°C |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 9312562 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Nombre IUPAC | yoduro de 3-hexil-2-{3-[(2Z)-3-hexil-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ilideno]prop-1-en-1-il}-1,3-benzoxazol-3-io |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 572.53 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |