Learn More
Cloruro de 3,3-di(metil-d3)-butanoil-4,4,4-d3, TRC
Código de producto. 30375544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30375544 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30375544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD456877100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,3-Di(methyl-d3)-butanoyl-4,4,4-d3 Chloride
CAS 1399295-02-3
Fórmula molecular C6 D9 H2 Cl O
Cantidad 100 mg
Sinónimo tert-Butylacetyl Chloride-d9, 3,3-Dimethylbutanoyl Chloride-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(CC(=O)Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC cloruro de 4,4,4-trideuterio-3,3-bis(trideuteriometil)butanoilo
Peso molecular (g/mol) 143.659
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.106
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.