Learn More
Cloruro de 3,3-di(metil-d3)-butanoil-4,4,4-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Di(methyl-d3)-butanoyl-4,4,4-d3 Chloride |
| CAS | 1399295-02-3 |
| Fórmula molecular | C6 D9 H2 Cl O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | tert-Butylacetyl Chloride-d9, 3,3-Dimethylbutanoyl Chloride-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CC(=O)Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4,4,4-trideuterio-3,3-bis(trideuteriometil)butanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 143.659 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.106 |