Learn More
3-[(3-Cholamidopropyl)dimetilamonio]-1-propanesulfonato, TRC
Código de producto. 30365813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365813 1 g 1 g
30356085 25 g -
30349346 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2925001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32 H58 N2 O7 S
Peso molecular (g/mol) 614.88
Nombre IUPAC 3-[dimetilo-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantorena-17-il]pentanoil]amino]propil]azaniumil]propano-1-sulfonato
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.3965