Learn More
3-(3-cloropropil)-7,8-dimetoxi-1H-3-benzazepin-2(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Chloropropyl)-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepin-2(3H)-one |
| CAS | 85175-59-3 |
| Fórmula molecular | C15 H18 Cl N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-(3-chloropropyl)-1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 3-(3-Chloropropyl)-1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 3-(3-Chloropropyl)-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepin-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18ClNO3/c1-19-13-8-11-4-7-17(6-3-5-16)15(18)10-12(11)9-14(13)20-2/h4,7-9H,3,5-6,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(=O)N(CCCCl)C=Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3-(3-cloropropil)-7,8-dimetoxi-1H-3-benzazepin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 295.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0975 |