Learn More
3-(3-cloropropil)-2-metilpirrolo[1,2-a]pirazin-1(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one |
| CAS | 116212-53-4 |
| Fórmula molecular | C11H13ClN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClN2O/c1-13-9(4-2-6-12)8-14-7-3-5-10(14)11(13)15/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-(3-cloropropil)-2-metilpirrolo[1,2-a]pirazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0716 |