Learn More
3-(3-cloropropil)-1H-pirrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Chloropropyl)-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one |
| CAS | 116212-51-2 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO2/c11-5-1-3-8-7-12-6-2-4-9(12)10(13)14-8/h2,4,6-7H,1,3,5H2 |
| SMILES | ClCCCC1=Cn2cccc2C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3-cloropropil)pirrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.04 |