Learn More
Ácido 3-(3-clorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15476077 1 g 1 g
15486077 5 g 5 g
15496077 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15476077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33266.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 21640-48-2 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21640-48-2
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD01310801
Clave InChI CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-3-chlorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-phenyl-propionic acid, 3-chlorophenyl-3-propanoic acid, 3-chlorohydrocinnamic acid, acmc-1ch2q, benzenepropanoic acid,3-chloro, 3-3-chlorophenyl propanoicacid
PubChem CID 177164
Nombre IUPAC ácido 3-(3-clorofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 96%