Learn More
3-(3-Clorofenil)-1,1-dimetilurea, TRC
Código de producto. 30133962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133962 500 mg 500 miligramos
30135840 1 g 1 g
30010025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC609785500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-34-8
Fórmula molecular C9H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 198.65
Sinónimo 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Nombre IUPAC 3-(3-clorofenilo)-1,1-dimetilurea
SMILES O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.056