Learn More
3-[3-(clorometil)fenil]-1-metil-1H-pirazol, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10327694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10225674 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60624DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 912569-61-0
Fórmula molecular C11H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 206.673
Número MDL MFCD09702402
Clave InChI XEIKNZPKJWESHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229632
Nombre IUPAC 3-[3-(clorometilo)fenil]-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.67
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico