Learn More
3-[3-(clorometil)fenil]-1-metil-1H-pirazol, téc., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole |
| % mín. CAS | 80.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.67 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |