Learn More
Clorhidrato de 3-[3-(clorometilo)fenoxi]-N,N-dimetilpropilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10403034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10403034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002134 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403034 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59474CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 926921-62-2
Fórmula molecular C12H19Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 264.19
Número MDL MFCD09702394
Clave InChI MCRYCZSEVCPYAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229607
SMILES Cl.CN(C)CCCOC1=CC=CC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3-[3-(clorometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.19
Porcentaje de pureza 95%