Learn More
Clorhidrato de 3-(3-cloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(3-cloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724726-85-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 Cl N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Clomipramine Imp. C (EP), Clomipramine USP Related Compound C, Clomipramine USP RC C, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Clomipramine Related Compound C as Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Clomipramine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |