Learn More
3,3'-[Carbonylbis[imino(2-metil-4,1-fenileno)-2,1-diazenediil]]bis-1,5-naftalenoedisulfónico Ácido Sodio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30476481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30476481 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30476481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3784432.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3214-47-9
Fórmula molecular C35H24N6Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 956.82
Sinónimo C.I. Direct Yellow 50 (7CI), C.I. Direct Yellow 50 Tetrasodium Salt (8CI), Abcol Direct Yellow RLSW, C.I. 29025, Direct Fast Yellow LR, Direct Fast Yellow R, Direct Lightfast Yellow K, Direct Lightfast Yellow RS, Direct Yellow 50, Helion Yellow RL, Isma Fast Yellow RL, Levacell Fast Yellow R, Orbantin Yellow R, Pergasol Yellow 2R, Pyrazol Fast Yellow RSW, Sirius Light Yellow R, Sirius Light Yellow R Extra, Sirius Supra Yellow R, Sirius Yellow R, Solar Flavine RN, Solophenyl Yellow AGFL, Tubantin Yellow 3R
Nombre IUPAC tetrasodio; 3-[(E)-[4-[[4-[(E)-(4,8-disulfonaftaleno-2-il)diazenilo]-3-metilfenil]carbamoilamino]-2-metilfenil]diazenil]naftaleno-1,5-disulfurato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc(N=Nc3cc(c4cccc(c4c3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c2)ccc1N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-[Carbonylbis(imino(2-methyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-1,5-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 955.9875