Learn More
Ácido 3,3'-carbonilbis(azanediil)bis(3,1-fenileno) diborónico, 97 %
Código de producto. 15440586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440586 250 mg 250 miligramos
15430586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53320.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957060-87-6
Fórmula molecular C13H14B2N2O5
Peso molecular (g/mol) 299.88
Número MDL MFCD09027259
Clave InChI UQUQNYFFKZOTSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis 3-boronophenyl urea, carbonylbis azanediyl bis 3,1-phenylene diboronic acid, 3-3-dihydroxyboranyl phenyl carbamoyl amino phenylboronic acid, carbonylbis azanediyl-3,1-phenylene diboronic acid
PubChem CID 44119184
Nombre IUPAC ácido[3-[(3-boronofenil)carbamoillamino]fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC(=C2)B(O)O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Carbonylbis(azanediyl)bis(3,1-phenylene)diboronic acid
Punto de fusión 225°C to 226°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.88
Porcentaje de pureza 97%