Learn More
3,3'-Carbonilbis(7-dietilaminocumarina), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460641 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10460641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404050050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Nombre de nota 99%
CAS 63226-13-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 214.0°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C27H28N2O5
Número MDL MFCD00050047
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3'-carbonylbis 7-diethylaminocoumarin, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromene-3-carbonyl chromen-2-one, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromen-3-yl carbonyl chromen-2-one, 3,3'-carbonyl-bis-7-diethylaminocoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxo-2h-chromen-3-yl carbonyl-2h-ch romen-2-one
Clave InChI SANIRTQDABNCHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)C3=CC4=C(C=C(C=C4)N(CC)CC)OC3=O
Nombre IUPAC 7-(dietilamino)-3-[7-(dietilamino)-2-oxocromeno-3-carbonilo]cromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 460.52
PubChem CID 113160
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.52
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino