Learn More
3-(3-Butin-1-il)-3H-diazirina-3-etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine |
| CAS | 1450752-97-2 |
| Fórmula molecular | C7H11N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3/c1-2-3-4-7(5-6-8)9-10-7/h1H,3-6,8H2 |
| SMILES | C#CCCC1(CCN)N=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-but-3-inildiazirin-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0953 |