Learn More
Ácido 3-(3-Bromofenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394905 5 g 5 g
11384905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18080.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42287-90-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is used in the synthesis and characterization of monoisomeric 1,8,15,22-substituted (A3B and A2B2) phthalocyanines and phthalocyanine-fullerene dyads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y caracterización de322ftalocianinas monoisoméricas 1,8,15,22 sustituidas (A B y A B ) y diados de ftalocianina-fullereno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42287-90-1
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD01310792
Clave InChI DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-3-bromophenyl propionic acid, 3-3-bromo-phenyl-propionic acid, 3-bromophenylpropanoic acid, acmc-209jor, m-bromohydrocinnamic acid, 3-bromohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,3-bromo, 3-3-bromophenyl propionicacid, 3-m-bromophenyl propionic acid
PubChem CID 2063862
Nombre IUPAC ácido 3-(3-bromofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Punto de fusión 63°C to 65°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2362753
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%