Learn More
3-(3-Bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11300617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300617 250 mg 250 miligramos
10708655 1 g 1 g
10763327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39110CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160377-57-1
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Número MDL MFCD08087563
Clave InChI GTYLSVIVKRJHIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl, acmc-1c5gb, chembrdg-bb 9035421, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole saltdata: free
PubChem CID 8895139
Nombre IUPAC 3-(3-bromofenil)-5-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%