Learn More
3-(3-Bromofenil)-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305479 5 g 5 g
11395469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50438.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149739-65-1
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Número MDL MFCD01940433
Clave InChI NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
PubChem CID 2735613
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1H-pirazol
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 98%