Learn More
3-(3-Bromofenil)-1H-pirazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10269672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269672 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10269672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31710DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 149739-65-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7BrN2
Número MDL MFCD01940433
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
Clave InChI NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Nombre IUPAC 5-(3-bromofenil)-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 223.07
PubChem CID 2735613
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%