Learn More
3-(3-Bromofenil)-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10051984 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60610DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 425379-68-6
Fórmula molecular C10H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 237.10
Número MDL MFCD09065008
Clave InChI PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329555
Nombre IUPAC 3-(3-bromofenil)-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%