Learn More
3-[3-(Bromometil)fenil]-5-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299372 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10700374 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11326835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10299372 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39108CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 253273-90-4
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.099
Clave InChI CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7060548
Nombre IUPAC 3-[3-(bromometil)fenil]-5-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 97%