Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A BLAUBRAND™ con reborde
Código de producto. 11828361 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Límite de error unitSize
11828361 100 ml ±0.10 ml 2 PCS
11663199 10 ml ±0,04 ml paquete de 2
12693566 20 ml ±0,04 ml paquete de 2
11808361 25 ml ±0,04 ml paquete de 2
11818361 50 ml ±0,06 ml paquete de 2
11838361 200 ml ±0,15 ml 2 PCS
11708148 250 ml ±0,15 ml paquete de 2
11848361 500 ml ±0,25 ml paquete de 2
10303631 1000 ml ±0,4 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11828361 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y de conformidad con los estándares DIN EN ISO 1042, el matraz aforado de clase A BRAND™ Blaubrand™ con reborde evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera. Número de lote y certificado individual incluidos. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato.
  • El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Número de lote y certificado individual incluidos.
  • Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0.10 ml
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,10 mL
Clase A