Description
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Número de lote y certificado individual incluidos.
- Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
Specifications
Specifications
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud. |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Mouth Style | Ancha |
| Clase | A |