Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11823380
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11823380 16 mm 100 PCS
1 options
Código de producto. 11823380 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A613016001221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    25.61€ / paquete de 100
    Ahorro 3.09€
    10% Descuento
En stock
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 de fondo redondo para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor sea fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 130 mm
Envase Paquete de 100
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo