Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11872373
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11872373 14 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11872373 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A613014001021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.75€
    22.96€ / paquete de 100
    Ahorro 2.79€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 de fondo redondo para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor sea fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 130 mm
Envase Paquete de 100
Diámetro (métrico) 14 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo