Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Descripción
- Desechables
- Vidrio de borosilicato
- Excelente resistencia a los cambios de temperatura
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Envase | Paquete de 50 |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |