Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pestaña de vidrio borosilicatado 3,3
Código de producto. 10352941
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
10352941 6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10352941 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 02802906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    71.45€ / paquete de 1
    Ahorro 32.55€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Tipo Pestaña
Calibre de tapón 6 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca