Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cono de sedimentación de vidrio borosilicatado 3.3
Código de producto. 10441093
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10441093 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10441093 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    138.33€ / paquete de 1
    Ahorro 51.67€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Tipo Cono de sedimentación
Certificaciones/conformidad DIN 12672
Cantidad 1 Paq.