Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Llaves de paso de vacío de 1 vía de vidrio borosilicatado 3,3
Código de producto. 10598291
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
Incluye:
Arma lateral en ángulo recto, tapón de vidrio hueco
Armas laterales rectas, tapón de vidrio hueco
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Incluye unitSize
10598291 2,5 mm Armas laterales rectas, tapón de vidrio hueco cada uno
10672082 2,5 mm Arma lateral en ángulo recto, tapón de vidrio hueco cada uno
10682082 4 mm Arma lateral en ángulo recto, tapón de vidrio hueco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10598291 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 02901402
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Llave de paso de vacío de 1 vía
Calibre de tapón 2,5 mm
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12540-1
Incluye Armas laterales rectas, tapón de vidrio hueco