Learn More
3,3'-bis(trifluorometil)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-bis(Trifluoromethyl)benzophenone |
| CAS | 1868-00-4 |
| Fórmula molecular | C15 H8 F6 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | bis[3-(trifluorometil)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.214 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.048 |