Learn More
3,3'-bipiridina-6,6'-dicarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile |
| CAS | 1133116-47-8 |
| Fórmula molecular | C12H6N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6N4/c13-5-11-3-1-9(7-15-11)10-2-4-12(6-14)16-8-10/h1-4,7-8H |
| SMILES | C1=CC(=NC=C1C2=CN=C(C=C2)C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-(6-cianopiridin-3-il)piridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0592 |