Learn More
3,3'-Bi-p-anisidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Bi-p-anisidine |
| CAS | 23131-04-6 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6,6'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cc1c2cc(N)ccc2OC |
| Nombre IUPAC | 3-(5-amino-2-metoxifenil)-4-metoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1212 |