Learn More
Ácido 3-[3-(benciloxi)fenil]propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436787 5 g 5 g
15446787 250 mg 250 miligramos
15426787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33899.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57668-34-5
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.301
Número MDL MFCD09258905
Clave InChI HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 21938504
Nombre IUPAC ácido 3-(3-fenilmetoxifenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 96%