Learn More
3-(3-Benzotienil)-N-Fmoc-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488547 250 mg 250 miligramos
15468547 1 g 1 g
15478547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52054.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 177966-60-8 | C26H21NO4S | 443.52 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility (second only to glycine) when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es potencialmente útil para estudios de proteómica y técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida. La alanina es uno de los aminoácidos más simples y tiene un grupo metilo como cadena lateral. Esta pequeña cadena lateral le confiere un alto grado de flexibilidad (el segundo más alto después de la glicina) cuando se incorpora en una cadena polipéptida. Normalmente, el grupo Fmoc se elimina con una base como la piridina. Esta es una estrategia de desprotección ortogonal al grupo ácido lábil Boc.
Notas
Almacenar alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177966-60-8
Fórmula molecular C26H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 443.52
Número MDL MFCD00672562
Clave InChI BQIZNDWONIMCGM-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-l-3-benzothienylalanine, fmoc-3-ala 3-benzothienyl-oh, fmoc-l-3-3-benzothienyl alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-l-alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-ala-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzo b thiophen-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-benzothiophen-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-3-benzothienylala, fmoc-l3-benzothienylalanine, fmoc-3-3-benzothienyl-l-alanine
PubChem CID 2761478
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(1-benzotiofen-3-il)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CSC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 9296209
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.52
Porcentaje de pureza 95%