Learn More
3,3-Azo-1-butanol, TRC
Código de producto. 30342311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342311 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9327001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Azo-1-butanol
CAS 25055-82-7
Fórmula molecular C4 H8 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Methyl-3-azibutanol, 3H-Diazirine-3-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(2-3-7)5-6-4/h7H,2-3H2,1H3
SMILES CC1(CCO)N=N1
Nombre IUPAC 2-(3-metildiazirin-3-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0637