Learn More
3,3-Azo-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Azo-1-butanol |
| CAS | 25055-82-7 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-3-azibutanol, 3H-Diazirine-3-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(2-3-7)5-6-4/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1(CCO)N=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-metildiazirin-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0637 |