Learn More
3-(3-azido-2,3-didesoxi-beta-D-eritropentofuranosil)-5-metil-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 123606-70-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 3-(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 3-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-12-10(18)15(9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,18)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CNC(=O)N([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metil-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0968 |